810146P
Avanti
Egg Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P, powder
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810146P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810146P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810146P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques