790310P
Avanti
Transfection Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790310P, powder
Synonyme(s) :
Transfection Reagent I, Transfection Reagent I, contains DOTAP:DOPE (1:1 w/w)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (790310P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (790310P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (790310P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (790310P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790310P
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available