Key Documents
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5α-cholanoic acid-3α-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.57
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable