Principaux documents
700311P
Avanti
Glyco-3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid (NPCBA2)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholanic acid-3ß,5α,6ß-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H43NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-17-12-21(29)26(33)13-16(28)8-11-25(26,3)20(17)9-10-24(18,19)2/h15-21,28-29,33H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,24-,25-,26+/m1/s1
Clé InChI
PVXZQUUYXFMXMF-ABSIFXOISA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700311P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable