Key Documents
700249P
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H44NNaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700246P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable