Principaux documents
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
27-cholestenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC