640007P
Avanti
Girard Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(2-hydrazinyl-2-oxoethyl)pyridin-1-ium bromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 mg (640007P-250mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C