181108P
Avanti
Liver Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Liver Polar Lipid Extract (Bovine)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine (calf)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (181108P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (181108P-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement