Z740778
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 250 mL, stopper joint: 16, tol. 0.150 mL, PE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE
Taille de l'obturateur
16
Joint
joint ST/NS neckstopper size 16
joint: stopper16
Caractéristiques
class A meets DIN ISO-1042
Conditionnement
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.150 mL
Capacité
250 mL