Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
Synonyme(s) :
218052901
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
round bottle
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 21 805 29 01
Paramètres
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacité
150 mL
Diam. × H
62 mm × 110 mm
Raccords
GL 45 neck thread
Description générale
Please note: Cap not included.