Principaux documents
Z676594
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20E, Reload insert
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20E
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2149E-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
20 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.