Principaux documents
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Synonyme(s) :
flask clamps
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
for flask size 100 mL
Conditionnement
pack of 1
case of 1 ×
Fabricant/nom de marque
IKA 1234500
Description générale
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni