Z641804
Duran® centrifuge tubes
volume 250 mL
Synonyme(s) :
216013605
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
DIN 58970, part 2
round bottom
Fabricant/nom de marque
Schott 2160136
Disponibilité
available only in EU
H × Diam.
147 mm × 56 mm
Volume
250 mL