Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Entrée CA/CC
230 V (AC)
Caractéristiques
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
E28
Disponibilité
not available in USA and Canada
Paramètres
60-230 °C temp. range
L × l × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
Capacité
28 L
Intérieur, larg. × Prof. × Haut.
400 mm × 250 mm × 330 mm
Volume
28 L
28000 mL
Poids
16 kg