Z548146
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 125 mL
Description
conical
Capacité
125 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC