Z512214
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white rubber
Utilisation
ST/NS: 19/22
Caractéristiques
fits neck I.D. 17.5 mm
Conditionnement
package of 100
D.E. du fond
19.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.