Principaux documents
Z508624
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 160 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8085-23
Largeur
160 mm