Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 720407
D.E. × L
7 mm × 330 mm
Dimension de pores
145-174 μm porosity (A)
Description générale
Fit #7 Ace-Thred