Key Documents
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855821
D.I.
13.9 mm
Taille de la paroi
2.6 mm