Z420328
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420271
About This Item
Produits recommandés
Description
for use with 10.25 in (26cm) table-top buchner funnel
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Couleur
none
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Available in two porosities, medium and coarse
- Medium is 45-90 microns
- Coarse is 90-130 microns
- Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)