Z404403
IKA® stirring elements
R 1355 centrifugal stirrer, two-bladed (blades open with increasing speed), stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 1132700
Taille de l'axe
8 mm × 550 mm
Diam. de l'agitateur
24/100 mm
Description générale
- Stirrer diameter: 100/24 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 550 mm
- Speed max.: 800 rpm