Z309117
Quickfit® Soxhlet extraction assemblies
volume 100 mL
Synonyme(s) :
100RASX
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint ST/NS condenser40/38
joint ST/NS flask24/29
Description
for use with 33mm × 100mm thimble
Fabricant/nom de marque
Quickfit 100RASX
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
100 mL
Volume du flacon/de la fiole
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
NOTE: Does not include optional pressure equalizing funnel shown in diagram