Key Documents
Z292001
Supelco
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm)
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × L × D.I.
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
Volume
6 mL
Raccords
thread for 20 mm
Informations légales
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.