Z279137
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 1.2 L
Synonyme(s) :
Saint Gobain D1075001
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1.2 L
Conditionnement
pack of 1 ea
L × l
6 in. × 10 in.
Raccords
on/off
Description générale
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample