Principaux documents
Z264393
Supelco
Seringues TLC Hamilton®
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
needle type fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80250
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Description générale
Les derniers 3/4 in. de cette longue aiguille (51 mm) scellée sont recouverts de PTFE. Ceci rend les dépots sur les plaques CCM plus reproductibles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.