Principaux documents
Z261246
Seringue numérique Hamilton® GASTIGHT®
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 2 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle N.I.S.T. traceable calibrated syringe
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton DS81230
L de l'aiguille
2 in.
Volume
0.5 mL
Description générale
Le dispositif à seringue (calibration et traçabilité NIST) fournit une vitesse d′injection constante. Un écran LCD affiche le volume dispensé à ±0.5% du volume de la seringue. L′arrêt de piston peut être réglé pour des injections répétitives et une roue crantée à réglage fin permet de régler les volumes injectés. La 701N possède une aiguille fixe, les seringues RN ont des aiguilles amovibles de 51 mm à extrémité biseautée.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.