Principaux documents
Z254266
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 2
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Taille
2
Conditionnement
pkg of 12 ea
H × épaisseur
21 mm × 2.5 mm
Fond, D.E. × D.I.
16 mm × 11 mm
D.E. de la partie supérieure × D.I.
27 mm × 22 mm
Catégories apparentées
Description générale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.