Key Documents
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 20 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea
H × D.E.
108 mm × 85 mm
Capacité
400 mL
Description générale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Autres remarques
Browse all plastic beakers