Principaux documents
Z231975
Duran® beakers
capacity 250 mL, Tall form
Synonyme(s) :
211163602
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
120 mm × 60 mm
Capacité
250 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2