Principaux documents
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8082-04
Larg. × L
19 mm × 60 mm
Description générale
Eliminates flip-over problem.