Key Documents
Z180149
Supelco
Colonne de chromatographie ACE large
I.D. × L 150 mm × 1,200 mm, capacity 21.20 L
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 5820125
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
150 mm × 1,200 mm
Capacité
21.20 L
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.