Key Documents
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
Synonyme(s) :
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
Longueur
50 mm
Diam. du fond
3 mm
Diam. de la partie supérieure
12.7 mm