Z131040
Nalgene® graduated cylinders
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
Synonyme(s) :
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 3663-0100
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.6 mL
Couleur
transparent