Z115096
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 12 ea
Taille du bouchon
20 - 400
Diam. × H
20 mm × 50 mm
Volume
3 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informations légales
Pièce de rechange