Key Documents
WHA1822125
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 125 mm diam
Synonyme(s) :
Z242446, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C, Grade GF/C circles, 125 mm, 100/pk
Matériaux
borosilicate glass
circles
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-125
Whatman Article No. 28418387 (US reference)
Diamètre
125 mm
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Description générale
Type GF/C : 1,2 μm
Permet de retenir les particules fines avec un bon débit. Ce produit sert de filtre de référence pour le recueil des solides en suspension dans l′eau potable, les eaux naturelles et les eaux industrielles dans de nombreuses régions du monde.
Caractéristiques et avantages
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva