Principaux documents
W6918
Potassium palmitate-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1413CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
Clé InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable