Key Documents
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Formule linéaire :
NaH13CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable