Key Documents
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
Synonyme(s) :
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro FEMA:
4477
Numéro Beilstein :
130164
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥99%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup