Key Documents
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro FEMA:
3763
Numéro Beilstein :
1906471
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.140
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; jasmine; floral; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup