Principaux documents
W350605
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3506
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10772
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.531
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
191-195 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
Chaîne SMILES 
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 15 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)