Key Documents
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro FEMA:
2098
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
209
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.019
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; cherry; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 30 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)