Key Documents
W200712
Sigma-Aldrich
Triacetin
greener alternative
≥99%, natural (US), FG
Synonyme(s) :
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro FEMA:
2007
Numéro Beilstein :
1792353
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro E:
E 1518
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
7.52 (vs air)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
809 °F
Limite d'explosivité
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
Point d'ébullition
258 °C (lit.)
Pf
3 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
clean; creamy
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup