Principaux documents
T320285
2-(PYRIDIN-4-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.24
Numéro MDL:
Autres remarques