T27855
2-Thiopheneethanol
98%
Synonyme(s) :
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
Clé InChI
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup