Principaux documents
T253162
3,4-BIS(TRIMETHYLSILYL)-3-CYCLOBUTENE-1,2-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.426
Numéro MDL:
Autres remarques