Key Documents
T189359
1,3,3A,4,6,7,8,9,9A,9B-DECAHYDRONAPHTHO[1,2-C]THIOPHENE 2,2-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.34
Numéro MDL:
Autres remarques