Key Documents
T110167
1,2-DIISOPROPYL 3-METHYL PYRROLO(2,1-A)PHTHALAZINE-1,2,3-TRICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.419
Numéro MDL:
Autres remarques