SLW3720/06M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3720/06M
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
3720/06M
SciLabware
Capacité
1000 mL
1000 mL
Diam. du disque
120 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity