SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 40 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1636/36MP
D.E. × L
20 mm × 100 mm
Taille du bouchon
20 mm
Capacité
20 mL
Épaisseur de la paroi
1.8 mm