Principaux documents
SLW1138/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
delong neck, flask working volume (2800 mL)
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1138/10
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Delong borosilicate glass flask
Pyrex flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
baffled, 3 indents
delong neck
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1138/10
Hauteur
230 mm
D.E. du corps
210 mm
Volume de travail du flacon/de la fiole
(2800 mL)
D.E. du col
38 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.